Få mere at vide
OHAUS™ Rotor, Angle, 24 x 1.5/2.0 ml, Sealable
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
24 x 1.5/2.0 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kræver
Frontier 5000 Series Micro Centrifuge
- Capacity: 24 x 1.5/2.0 ml
- Max g-force: 21,953g
- Max speed: 15,200 rpm
garanti
2 years
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | Rotor, Angle, 24x1.5/2.0ml, Sealable |
Materiale | Stainless Steel |
Volumen | 24 x 1.5/2.0 mL |
Maks. RCF | 21,953 x g |
Maks. Hastighed | 15,200 rpm |
Nettovægt | 1.250 kg |
Til brug med (udstyr) | FC5515 |
Vinkel | 45° |
Inkluderer | Angle rotor 24 x 1.5/2.0mL, sealable |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Rotor, Angle, 24 x 1.5/2.0 ml, Sealable >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion