Få mere at vide
OHAUS™ Rotor, Vinkel, 12 x 15 mL, rund/konisk bund
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
12 x 15 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kræver
Frontier 5000 Seires Multi Centrifuge
- Kapacitet: 12 x 15 ml
- Max g-kraft: 4.427g
- Max hastighed: 6.000 rpm
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Rotorvinkel 12x15ml RB/FA |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Vinkelrotor |
| Volumen | 12 x 15 mL |
| Maks. RCF | 4,427 x g |
| Maks. Hastighed | 6,000 rpm |
| Nettovægt | 1.550 kg |
| Til brug med (udstyr) | FC5706 |
| Vinkel | 32° |
| Inkluderer | Vinkelrotor 12 x 15mL RB |
| Vis mere |