Få mere at vide
OHAUS™ Rotor, Vinkel, 10 x 50 ml FA, ID
Artikelnummer. 15876662 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
10 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
15876662 10 x 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15876662 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30314829
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
Vinkelrotor til brug med Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuges
  • Kapacitet: 10 x 50 ml
  • Maks g-kraft: 16.022g
  • Max hastighed: 10.500 rpm
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rotor, Vinkel, 10x50ml FA, ID
Materiale Rustfrit stål
Type Vinkelrotor
Volumen 10 x 50 ml
Maks. RCF 16,022 x g
Maks. Hastighed 10,500 rpm
Nettovægt 6.710 kg
Til brug med (udstyr) FC5714
Vinkel 38°
Inkluderer NA
Bioindeslutning Ja, når det bruges sammen med biocontainmentlåg