Få mere at vide
Eppendorf™ Rotoradaptere til Centrifuge 5427 R
Artikelnummer. 13226619 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
1 Kryotube
1 x 1,5/2 ml beholder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
13226619 1 Kryotube Pakke med 4
13216619 1 x 1,5/2 ml beholder Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13226619 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5820769009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til 1,5/2mL rør og kryorør
  • Rotorer FA-45-12-17, FA-45-16-17 og FA-45-20-17
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Rørtype Kryotube
Volumen 1 Kryotube
Til brug med (udstyr) Rotorer FA-45-12-17, FA-45-16-17 og FA-45-20-17
nr. pr. pakke Sæt med 4