Få mere at vide
Corning™ Rotor Adapter til LSE™ Mini mikrocentrifuge 6770-RT
Artikelnummer. p-8481006 Shop alle Corning produkter
Volumen:
0,2 ml
0,25 ml
0,5 ml
Artikelnummer. 17213564
Brand: Corning™ 6770RTA.25
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Corning™ Rotoradapter kommer i tre størrelser og er til brug med Corning Mini mikrocentrifuge 6770
Corning™ Rotoradapter kommer i tre størrelser og er til brug med Corning Mini mikrocentrifuge 6770
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Volumen 0,25 ml
Til brug med (udstyr) Corning™ Mini mikrocentrifuge 6770
nr. pr. pakke 8/Pk.