Få mere at vide
Eppendorf™ Rotoradaptere til Rotor S-4x1000
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
25 ml, 50 ml
5,0 ml og 15 ml
5,5 til 12 ml
Til brug med (udstyr):
Til Rotor S-4x1000 plade/rør skovle
Til Rotor S-4x1000 skovle med høj kapacitet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Adaptere til rotorer. Tilgængelig til brug med:
- 5,5 til 12mL, sæt med 2 stk.
- 50mL, sæt med 2 stk.
- Eppendorf Tubes 5,0mL og 15mL, sæt med 2 stk.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 5,5 til 12 ml |
| Maks. Rør diameter | 16mm |
| Til brug med (udstyr) | Til Rotor S-4x1000 skovle med høj kapacitet |
| Oversigt | Rund bund |
| Fartøjer pr. adapter | 36 |
| Maks. RCF | 3046 x g |
| Antal steder | 36/144 |
| Rørstørrelse | 5,5 til 12 ml |