Få mere at vide
Eppendorf™ Rotoradaptere til Rotor S-4x1000
Artikelnummer. 15718389 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
25 ml, 50 ml
5,0 ml og 15 ml
5,5 til 12 ml
Til brug med (udstyr):
Til Rotor S-4x1000 plade/rør skovle
Til Rotor S-4x1000 skovle med høj kapacitet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15718389
Brand: Eppendorf™ 5920712004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med en række forskellige rør og plader i forskellige former og størrelser.
Adaptere til rotorer. Tilgængelig til brug med:
  • 5,5 til 12mL, sæt med 2 stk.
  • 50mL, sæt med 2 stk.
  • Eppendorf Tubes 5,0mL og 15mL, sæt med 2 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 5,0 ml og 15 ml
Maks. Rør diameter 17mm
Til brug med (udstyr) Til Rotor S-4x1000 plade/rør skovle
Oversigt Konisk bund
Fartøjer pr. adapter 16
Maks. RCF 3076 x g
Antal steder 16/64
Rørstørrelse Eppendorf Tubes 5,0 ml og 15 ml konisk