Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rotor, 4-steds svingende skovl, for Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ Centrifuger
Artikelnummer. 10502173 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
4 x 400 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
10502173 4 x 400 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10502173 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75002000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19275.00 DKK
    18428.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 846.43 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Legend Mach 1.6 og 1.6R centrifuger
  • Kun rotorhus; spande og biocontainmentlåg sælges separat
  • Vælg rektangulære eller runde spande
  • Adaptere sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor
Volumen 4 x 400 ml
Maks. RCF 4,618 x g
Maks. Hastighed 4,700 rpm
Til brug med (udstyr) Legend Mach 1.6-serien