Få mere at vide
Benchmark Scientific Roto-Therm™ Plus inkuberet rotator
Artikelnummer. 16523372
Hastighedsområde:
5 til 70 rpm
Artikelnummer. 16523372
Brand: Benchmark Scientific H2024E
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan rumme rørstørrelser fra 1,5 til 50 ml og leveres komplet med rørholdere. Mix/Pause/Rock-tilstande kan programmeres sammen med temperaturer op til 60 °C.
  • Rotationsblanding med temperaturkontrol
  • Inkluderer rørholdere til rørstørrelser fra 1,5 til 50 ml
  • Variabel hastighedskontrol
  • Avancerede blandingstilstande inkluderer mix (oscillerende), pause og rock
  • Kan justeres til ende over ende eller vandret blanding
  • Gyngeplatform og PCR-pladeholder fås, sælges separat
Tekniske data
Vippevinkel Justerbar
Hastighedsområde 5 til 70 rpm
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 60 °C
Watt 250 W
Strømstyrke 0,5 A
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 140 °F
Frekvens 50 Hz
Materiale ABS
Højde (engelsk) 9''
Højde (metrisk) 22.9 cm
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (metrisk) 21.6 cm
Bredde (engelsk) 11,6 tommer
Bredde (metrisk) 29.5 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 5.1 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 2.3 kg
Model- Roto-Therm Plus
Fugtighedsområde >80%