Få mere at vide
Benchmark Scientific™ Roto-Therm Inkuberet rotator med rørholdere
Artikelnummer. 17954422
Holder:
Rør 0,5 til 50 ml
Artikelnummer. 17954422
Brand: Benchmark Scientific™ H2020E
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Roto-Therm Inkuberet rotator leveres med rørholdere til alle gængse rørstørrelser fra 0,5 til 50 ml. Kan justeres til vandret eller lodret blanding. Temperaturer, fra omgivende +°5 C til °60 C, indstilles og vises digitalt.
  • Roteret blanding med temperaturkontrol
  • Inkluderer rørholdere til almindelige rørstørrelser
  • In-lab kalibreringsfunktion
  • Digitalt sæt og visning af temperatur
  • Lodret (ende over ende) eller vandret (rullende) blanding
Tekniske data
Roterende vinkel 90°
Hastighedsområde 24 rpm
Spænding 230 V
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 60 °C
Holder Rør 0,5 til 50 ml
Rørkapacitet 44 x 1,5 til 2 ml rør
Stiktype EU, 230 V
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital
Til brug med (applikation) Inkuberet blanding af rør op til 50 ml