Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Roto-Shake Genie Rotato Rocker 230V, uden stik
Artikelnummer. 12613125 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
12613125 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 12613125 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10179.75 DKK
    9452.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 727.52 DKK
    7% Slukket
På lager
Kraftig multifunktionsrotator, der bliver til en vippe ved at trykke på en knap.
  • Rotator bliver til vippe ved at trykke på en knap
  • Uden stik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Hastighedsområde 5 til 35 rpm
Elektriske krav 230 V
Spænding 230 V
Strømstyrke 0,5 A
Holder 12 x 10 til 13 mm rør, 6 x 15 til 17 mm rør, 3 x 28 til 30 mm rør
Produkttype Rotator Rocker
Bæreevne (engelsk) 10 lb.
Certificeringer/compliance CE
Frekvens 50 Hz
Dybde (engelsk) 12 tommer
Dybde (metrisk) 305 mm
Dimensioner (L x B x H) 508 x 252 x 267 mm
Højde (engelsk) 10,5 tommer
Højde (metrisk) 267 mm
Længde (engelsk) 20 tommer
Længde (metrisk) 508 mm
Længde (metrisk) platform 340 mm
Bredde (engelsk) 9,9 tommer
Bredde (metrisk) 252 mm
Bredde (metrisk) platform 200 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 32 lb
Forsendelsesvægt (metrisk) 14.52 kg
Vægt (engelsk) 26 lb
Vægt (metrisk) 11.8 kg
Model- Roto-shake Genie uden stik
Til brug med (applikation) Giver roterende, gyngende og orbitale rystelser i én kompakt, holdbar og brugervenlig enhed
Til brug med (udstyr) Clipplader, metal gyngebakke, magnetstrimler, skridsikker bakke
Fugtighedsområde 0.95
Garanti og servicetilbud 2 år