Få mere at vide
Scientific Industries SI™ Roto-Shake Genie Rotatorvippe, 230V EU
Artikelnummer. 10425941 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
10425941 EU-stik Hver
1 options
Artikelnummer. 10425941 Leverandør Scientific Industries SI™ Leverandørnr. 83041385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10179.75 DKK
    9452.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 727.52 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Kraftig multifunktionsrotator, der bliver til en vippe ved at trykke på en knap.
  • Patenteret magnetisk platformdesign kombinerer rotation og vipning i én enhed
  • Kraftig langtidsholdbar enhed lavet af rustfrit stål
  • Forskellige tilbehør kan nemt fastgøres magnetisk til forskellige fartøjer i forskellige orienteringer
  • Leveres med et udvalg af tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 5 til 35 rpm (roterende), 10 til 70 cyklusser pr. min. (Vyngende)
Elektriske krav 230 V, EU stik
Spænding 230 V
Strømstyrke 0,5 A
Holder 12 x 10 til 13 mm rør, 6 x 15 til 17 mm rør, 3 x 28 til 30 mm rør
Produkttype Rotator Rocker
Bæreevne (engelsk) 10 lb.
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-stik
Frekvens 50 Hz
Materiale Pulverlakeret metalbund, rustfri stålplatform
Dybde (engelsk) 12 tommer
Dybde (metrisk) 305 mm
Dimensioner (L x B x H) 508 x 305 x 267mm
Højde (engelsk) 10,5 tommer
Højde (metrisk) 267 mm
Længde (engelsk) 20 tommer
Længde (engelsk) platform 13,5''
Længde (metrisk) 208 mm
Længde (metrisk) platform 340 mm
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (engelsk) platform 8 tommer
Bredde (metrisk) 508 mm
Bredde (metrisk) platform 200 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 32 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 14.52 kg
Vægt (engelsk) 26 lb.
Vægt (metrisk) 11.8 kg
Controller type Tænd/sluk-knap, hastighedskontrolknap
Model- Roto-Shake Genie Rotatorvippe, 230V EU
Til brug med (udstyr) Metal gyngende bakke
Inkluderer 1 clipsplade til 12 hver 10-13 mm rør 1 clipsplade til 6 hver 15-17mm rør 1 clipsplade til 3 hver 28-30 mm rør 4 magnetiske posemonteringslister i rustfrit stål 1 skridsikker metalvippebakke
Motortype DC gearmotor
Driftstilstande Vyngende og roterende
Garanti og servicetilbud 2 års garanti