Få mere at vide
Scientific Industries Roto-Rock Genie
Artikelnummer. 30040350 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
30040350 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 30040350 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041253
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
En kombination af rotator og rocker med touchscreen kontrol.
  • Næste generations rocker og rotator med digital berøringskontrol
  • Vippebevægelse med justerbar hældningsvinkel og hastighedskontrol for den bedste blanding og eliminering af spild ved brug af åbne beholdere
  • Roter prøver 360° op til 35 rpm
  • Bruger unikke GENIE klippladesystem på magnetisk platform for sikkert at holde prøver
  • Kompakt design til brug i kølerum, ikke-CO2 inkubatorer eller laboratoriebænk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Vippevinkel Justerbar
Roterende vinkel 360°
Bæreevne (metrisk) 9.8 kg
Hastighedsområde 1 til 70 rpm
Spænding 90/264 V
Strømstyrke 2,5 A
Holder Rør, flasker, flasker, fade
Produkttype Rotator Rocker
Bæreevne (engelsk) 21.3 lb.
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Dimensioner (LxB) Platform 320 x 250 mm
Dimensioner (L x B x H) 400 x 300 x 380 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 22.5 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 10.2 kg
Model- SI-R102
Vise Berøringsskærm
Til brug med (applikation) Laboratorie roterende og gyngende
Fugtighedsområde Max RH 95 %
Timer rækkevidde 1 sek. til 99 timer. 59 min. 50 sek. eller kontinuerligt
Garanti og servicetilbud 2 år