Få mere at vide
Gilson™ Roto-Mini Plus Rotator
Artikelnummer. 16388591 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
16388591 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 16388591 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 36110110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4660.00 DKK
    4317.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 342.15 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Denne variabelhastigheds Roto-Mini Plus Rotator tilbyder tre operationelle mixetilstande og rummer mange standardrørstørrelser, hvilket gør den til et fleksibelt supplement til ethvert laboratorium.
  • Fleksible driftsformer
  • Med hastigheder mellem 5 −70 omdrejninger i minuttet
  • Tilbyder tre forskellige mixetilstande til at dække mange anvendelser, herunder:
    • Mix-samples – roterer med svingninger for øget blanding
    • Pause – prøverotation inkluderer periodiske pauser
    • Stenprøver – vugger blidt på en vippende måde
  • Tilpasser sig mange rørtyper
  • Indeholder fire holdere, der dækker følgende almindelige rørstørrelser:
    • 11 x 1,5/2,0 ml rør
    • 5 x 5/7 ml rør
    • 5 x 10/15 ml rør
    • 6 x 50 ml rør/24 x 0,5 ml rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 1 til 70 rpm
Spænding 100/240 V
Watt 5 W
Strømstyrke 0,25 A
Holder 6 x 50 ml, 20 x 15 ml, 44 x 1,5 til 2,0 ml
Produkttype Variabel hastighedsrotator
Stiktype EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 27.5 x 15.2 x 16.5 cm