Få mere at vide
Rotigotine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Rotigotine N-Oxide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rotigotine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2708278-88-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Rotigotine N-Oxide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C19 H25 N O2 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Rotigotine N-Oxide Hydrochloride, Rotigotine Impurity E as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO2S.ClH/c1-2-11-20(22,12-10-17-6-4-13-23-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21;/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3;1H/t16-,20?;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CCC[N+]([O-])(CCc1cccs1)[C@H]2CCc3c(O)cccc3C2 |
| IUPAC navn | (2S)-5-hydroxy-N-propyl-N-(2-thiophen-2-ylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine oxide;hydrochloride |
| Vis mere |