Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rotigotin
Artikelnummer. p-7214736 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 17281242
Brand: Thermo Scientific Chemicals 466541000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99755-59-6 | C19H25NOS, C19H25NOS | 315.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99755-59-6
Molekylær formel C19H25NOS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rotigotin
Mængde 100 mg
Formel vægt 315.47
InChI nøgle KFQYTPMOWPVWEJ-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCN(CCC1=CC=CS1)C1CCC2=C(O)C=CC=C2C1
IUPAC navn 6-{propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 315.48