Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rotigotin |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 315.47 |
| InChI nøgle | KFQYTPMOWPVWEJ-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | CCCN(CCC1=CC=CS1)C1CCC2=C(O)C=CC=C2C1 |
| IUPAC navn | 6-{propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.48 |