Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Rotigotin
Artikelnummer. 17281242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17281242 100 mg
17291242 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17281242 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466541000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99755-59-6 | C19H25NOS, C19H25NOS | 315.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99755-59-6
Molekylær formel C19H25NOS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rotigotin
Mængde 100 mg
Formel vægt 315.47
InChI nøgle KFQYTPMOWPVWEJ-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCN(CCC1=CC=CS1)C1CCC2=C(O)C=CC=C2C1
IUPAC navn 6-{propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 315.48