Få mere at vide
Rotenon,≥ 97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486592 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486592 1 g 1g
11496592 5 g 5g
11406602 10 g -
11416602 25 g -
11426602 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11486592 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215015401
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 83-79-4
Molekylær formel C23H22O6
Molekylvægt (g/mol) 394.423
InChI nøgle JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Synonym rotenone, dactinol, paraderil, --rotenone, tubatoxin, barbasco, --cis-rotenone, derrin, derris, cube root
PubChem CID 6758
ChEBI CHEBI:28201
SMIL CC(=C)C1CC2=C(O1)C=CC3=C2OC4COC5=CC(=C(C=C5C4C3=O)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rotenone
Farve Beige til hvid
Analyseprocentområde ≥97%
Mængde 1 g
Formel vægt 394.4
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • rotenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: rotenone