Få mere at vide
R&D Systems™ Rotenone
Artikelnummer. 18792594
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18792594 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792594 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3616/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.23 DKK
    773.85 DKK / 50mg
    Spare 86.38 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibits complex I of the mitochondrial electron transport chain
Mitochondrial electron transport chain inhibitor (IC50 = 1.7 - 2.2 μM at complex I). Inhibits NADH oxidation by cardiac sarcoplasmic reticulum (IC50 = 3.4 nM). Commonly used pesticide and induces Parkinsonism in animal models. May also inhibit autophagy induction; blocks lysosomal degradation of autophagic vacuoles. Cell-permeable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rotenone
CAS 83-79-4
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C23H22O6
Formel vægt 394.42
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 394.423