Få mere at vide
IKA™ ROTAVISC vingespindel
Artikelnummer. p-7236324 Shop alle IKA produkter
Størrelse:
12 x 83 x 12 mm (B x H x D)
14 x 106 x 14 mm (B x H) x D
149,5 x 35 x 35 mm (B x H x D)
22 x 124 x 22 mm (B x H x D)
8 x 97 x 8 mm (B x H x D)
Artikelnummer. 17277549
Brand: IKA™ 0025006853
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vingespindel designet til brug med IKA™ ROTAVISC viskosimeter.
  • Hurtig kobling
  • Krogtræk
  • M2,5 venstregevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vinge spindel
Til brug med (udstyr) IKA™ ROTAVISC viskosimeter
Oversigt VAN-SP-1 vingespindel
Materiale AISI 316L
Størrelse 149,5 x 35 x 35 mm (B x H x D)