Få mere at vide
IKA™ ROTAVISC vingespindel
Artikelnummer. 17297549 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Størrelse:
12 x 83 x 12 mm (B x H x D)
14 x 106 x 14 mm (B x H) x D
149,5 x 35 x 35 mm (B x H x D)
22 x 124 x 22 mm (B x H x D)
8 x 97 x 8 mm (B x H x D)
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17297549 14 x 106 x 14 mm (B x H) x D
17277549 149,5 x 35 x 35 mm (B x H x D)
17287549 22 x 124 x 22 mm (B x H x D)
17207559 8 x 97 x 8 mm (B x H x D)
17247569 12 x 83 x 12 mm (B x H x D)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17297549 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025006855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00 DKK
    2056.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 228.54 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Vingespindel designet til brug med IKA™ ROTAVISC viskosimeter.
  • Hurtig kobling
  • Krogtræk
  • M2,5 venstregevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vinge spindel
Til brug med (udstyr) IKA™ ROTAVISC viskosimeter
Oversigt VAN-SP-3 Vingespindel
Materiale AISI 316L
Størrelse 14 x 106 x 14 mm (B x H) x D