Beskrivelse
- Hurtig kobling
- Krogtræk
- M2,5 venstregevind
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vinge spindel |
| Til brug med (udstyr) | IKA™ ROTAVISC viskosimeter |
| Oversigt | VAN-SP-1 vingespindel |
| Materiale | AISI 316L |
| Størrelse | 149,5 x 35 x 35 mm (B x H x D) |