Få mere at vide
IKA™ ROTAVISC vingespindel
Shop alle IKA produkter
Størrelse:
12 x 83 x 12 mm (B x H x D)
14 x 106 x 14 mm (B x H) x D
149,5 x 35 x 35 mm (B x H x D)
22 x 124 x 22 mm (B x H x D)
8 x 97 x 8 mm (B x H x D)
Beskrivelse
- Hurtig kobling
- Krogtræk
- M2,5 venstregevind
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vinge spindel |
| Til brug med (udstyr) | IKA™ ROTAVISC viskosimeter |
| Oversigt | VAN-SP-4 vingespindel |
| Materiale | AISI 316L |
| Størrelse | 8 x 97 x 8 mm (B x H x D) |