Få mere at vide
IKA™ ROTAVISC T-Spindel Sæt, T-SP-SÆT
Artikelnummer. 17257559 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Størrelse:
160 x 82 x 270 mm (B x H x D)
Artikelnummer. Størrelse
17257559 160 x 82 x 270 mm (B x H x D)
1 options
Artikelnummer. 17257559 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025007765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3410.00 DKK
    3067.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 342.17 DKK
    10% Slukket
På lager
ROTAVISC T-spindelsættet er særligt velegnet til måling af ikke-flydende prøver, såsom cremer, pastaer eller gelatine og er beregnet til brug med IKA ROTAVISC i kombination med IKA HELISTAND.
  • Hurtig kobling
  • Krogtræk
  • M2,5 venstregevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype T spindel
Til brug med (udstyr) IKA ROTAVISC viskosimeter i kombination med IKA HELISTAND elektrisk stander
Oversigt T-SP-SET T-Spindelsæt
Materiale Rustfrit stål (316L)
Til brug med (applikation) Måling af ikke-flydende prøver, såsom cremer, pastaer eller gelatine
Størrelse 160 x 82 x 270 mm (B x H x D)
Temperaturområde (metrisk) Op til 300 °C