Få mere at vide
IKA™ ROTAVISC standard spindel
Artikelnummer. 17297539 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Størrelse:
14 x 117 x 14 mm (B x H x D)
16 x 135 x 16 mm (B x H x D)
20 x 117 x 20 mm (B x H x D)
22 x 135 x 22 mm (B x H x D)
32 x 135 x 32 mm (B x H x D)
35 x 135 x 35 mm (B x H x D)
55 x 135 x 55 mm (B x H x D)
8 x 117 x 8 mm (B x H x D)
8 x 135 x 8 mm (B x H x D)
Form:
Cylinder
Plade
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Form
17297539 14 x 117 x 14 mm (B x H x D) Plade
17277539 20 x 117 x 20 mm (B x H x D) Cylinder
17287539 20 x 117 x 20 mm (B x H x D) Plade
17207549 8 x 117 x 8 mm (B x H x D) Cylinder
17217549 55 x 135 x 55 mm (B x H x D) Plade
17227549 35 x 135 x 35 mm (B x H x D) Plade
17237549 32 x 135 x 32 mm (B x H x D) Plade
17247549 22 x 135 x 22 mm (B x H x D) Plade
17257549 16 x 135 x 16 mm (B x H x D) Plade
17267549 8 x 135 x 8 mm (B x H x D) Cylinder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17297539 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025006830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 DKK
    616.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.06 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Standard spindel designet til brug med IKA™ ROTAVISC viskosimeter.
  • Hurtig kobling
  • Krogtræk
  • M2,5 venstregevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Standard spindel
Til brug med (udstyr) IKA™ ROTAVISC viskosimeter
Materiale AISI 316L
Form Plade
Størrelse 14 x 117 x 14 mm (B x H x D)