Få mere at vide
IKA™ ROTAVISC standard spindel
Artikelnummer. 17277539 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Størrelse:
14 x 117 x 14 mm (B x H x D)
16 x 135 x 16 mm (B x H x D)
20 x 117 x 20 mm (B x H x D)
22 x 135 x 22 mm (B x H x D)
32 x 135 x 32 mm (B x H x D)
35 x 135 x 35 mm (B x H x D)
55 x 135 x 55 mm (B x H x D)
8 x 117 x 8 mm (B x H x D)
8 x 135 x 8 mm (B x H x D)
Form:
Cylinder
Plade
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Form
17277539 20 x 117 x 20 mm (B x H x D) Cylinder
17287539 20 x 117 x 20 mm (B x H x D) Plade
17297539 14 x 117 x 14 mm (B x H x D) Plade
17207549 8 x 117 x 8 mm (B x H x D) Cylinder
17217549 55 x 135 x 55 mm (B x H x D) Plade
17227549 35 x 135 x 35 mm (B x H x D) Plade
17237549 32 x 135 x 32 mm (B x H x D) Plade
17247549 22 x 135 x 22 mm (B x H x D) Plade
17257549 16 x 135 x 16 mm (B x H x D) Plade
17267549 8 x 135 x 8 mm (B x H x D) Cylinder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17277539 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025006828
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standard spindel designet til brug med IKA™ ROTAVISC viskosimeter.
  • Hurtig kobling
  • Krogtræk
  • M2,5 venstregevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Standard spindel
Til brug med (udstyr) IKA™ ROTAVISC viskosimeter
Materiale AISI 316L
Form Cylinder
Størrelse 20 x 117 x 20 mm (B x H x D)