Få mere at vide
IKA™ ROTAVISC standard spindel
Artikelnummer. 17267549 Shop alle IKA produkter
Størrelse:
14 x 117 x 14 mm (B x H x D)
16 x 135 x 16 mm (B x H x D)
20 x 117 x 20 mm (B x H x D)
22 x 135 x 22 mm (B x H x D)
32 x 135 x 32 mm (B x H x D)
35 x 135 x 35 mm (B x H x D)
55 x 135 x 55 mm (B x H x D)
8 x 117 x 8 mm (B x H x D)
8 x 135 x 8 mm (B x H x D)
Form:
Disk
Flasker
Artikelnummer. 17267549
Brand: IKA™ 0025006839
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standard spindel designet til brug med IKA™ ROTAVISC viskosimeter.
  • Hurtig kobling
  • Krogtræk
  • M2,5 venstregevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Standard spindel
Til brug med (udstyr) IKA™ ROTAVISC viskosimeter
Materiale AISI 316L
Form Flasker
Størrelse 8 x 135 x 8 mm (B x H x D)