Få mere at vide
IKA™ ROTAVISC standard spindel
Shop alle IKA produkter
Størrelse:
14 x 117 x 14 mm (B x H x D)
16 x 135 x 16 mm (B x H x D)
20 x 117 x 20 mm (B x H x D)
22 x 135 x 22 mm (B x H x D)
32 x 135 x 32 mm (B x H x D)
35 x 135 x 35 mm (B x H x D)
55 x 135 x 55 mm (B x H x D)
8 x 117 x 8 mm (B x H x D)
8 x 135 x 8 mm (B x H x D)
Form:
Disk
Flasker
Beskrivelse
- Hurtig kobling
- Krogtræk
- M2,5 venstregevind
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Standard spindel |
| Til brug med (udstyr) | IKA™ ROTAVISC viskosimeter |
| Materiale | AISI 316L |
| Form | Disk |
| Størrelse | 35 x 135 x 35 mm (B x H x D) |