Få mere at vide
IKA™ ROTAVISC PT100.8 temperatursensor
Artikelnummer. 17247539 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
IKA™ ROTAVISC viskosimeter
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17247539 IKA™ ROTAVISC viskosimeter
1 options
Artikelnummer. 17247539 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025000413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00 DKK
    471.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 55.04 DKK
    10% Slukket
På lager
ROTAVISC PT100.8 temperatursensor til brug med IKA™ ROTAVISC rotationsviskosimeter.
  • Temperaturføler til IKA™ ROTAVISC Rotationsviskosimeter
  • Holdbart rustfrit stål design
  • 3 mm diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Temperatursonde (nedsænkning)
Til brug med (udstyr) IKA™ ROTAVISC viskosimeter
Materiale AISI 316Ti
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +350 °C