Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-80 Scholar-version
Artikelnummer. 30000619 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Model-:
Rotavapor R-80, C Kondensator, 29/32.230V, SCHOLAR version
Rotavapor R-80, V Kondensator, 29/32, 230V SCHOLAR version
Rotavapor System R-80, C Kondensator, inklusive vakuumpumpe V-180 og controller I-180 SCHOLAR version, 29/32
Rotavapor System R-80, V kondensator, inklusive vakuumpumpe V-180 og controller I-180 SCHOLAR version, 29/32
Type:
Rotationsfordamper
Rotationsfordampersystem
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Type
30000619 Rotavapor R-80, C Kondensator, 29/32.230V, SCHOLAR version Rotationsfordamper
30000648 Rotavapor System R-80, C Kondensator, inklusive vakuumpumpe V-180 og controller I-180 SCHOLAR version, 29/32 Rotationsfordampersystem
30000612 Rotavapor R-80, V Kondensator, 29/32, 230V SCHOLAR version Rotationsfordamper
30000639 Rotavapor System R-80, V kondensator, inklusive vakuumpumpe V-180 og controller I-180 SCHOLAR version, 29/32 Rotationsfordampersystem
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30000619 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11SR0801C003
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Eksklusiv version til Fisher dedikeret til akademikere. R-80 er den mest energieffektive og kompakte Rotavapor™ på markedet. R-80 er en økonomisk overkommelig og miljøvenlig løsning, der sikrer den mest effektive udnyttelse af laboratoriepladsen og samtidig opfylder BUCHIs høje kvalitetsstandarder.
  • Mindste fodaftryk: Optimer din laboratorieplads. De Rotavapor™ R-80 har en brugergrænseflade, der kan roteres op til 90° , som giver dig mulighed for at placere R-80, som det passer dig bedst, samtidig med at du sikrer direkte adgang og kontrol over alle destillationsparametre.
  • Reduceret energiforbrug: Designet af R-80, med sit mindre varmebad, minimerer varmespild og reducerer energiforbruget.
  • Mest omkostningseffektive: Øg din præstation og tillid til et brand, der værdsætter ekspertise frem for alt.
  • Vigtig integration: De Rotavapor™ R-80 og vores lige så fleksible Pure Essential Chromatography-systemer udgør en prisbillig, kompakt og robust duo.
  • Intuitiv brugergrænseflade: Den centrale brugergrænseflade letter fordampningsprocessen takket være navigationskontrollen, som gør det muligt at justere alle parametre.
  • Glat manuel løft: Det ergonomiske håndtag på den manuelle lift kan nemt tilgås fra forskellige retninger, hvilket sikrer en pålidelig og hurtig betjening uanset dit instruments position.
  • Præcisions-udformet bekvemmelighed:
    • Organiser og beskyt dit arbejdsområde med R-80's integrerede kabel- og rørholdere, hvilket skaber et mere ryddeligt og sikkert arbejdsmiljø.
    • Det innovative Combi-Clip kolbe snaplås giver mulighed for hurtig, enhånds fastgørelse og afmontering af kolber, hvilket sparer dig tid og besvær.
    • Den nye VS22 tætning er lavet af slidstærkt PTFE, som bidrager til dit systems levetid.
  • Kabelløst bad: Det alsidige varmebad rummer kolbestørrelser på op til 1 L og er velegnet til applikationer, som et vandbad kan klare, takket være dets maksimale arbejdstemperatur på 95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighed 10 til 330 rpm
Temperaturområde (metrisk) Stuetemperatur til 95 °C
Inkluderer Evaporatorer
Kondensator type C-kondensator
IP-vurdering IP42
Type Rotationsfordamper
Model- Rotavapor R-80, C Kondensator, 29/32.230V, SCHOLAR version
Standard konusled 29/32