Beskrivelse
- Mindste fodaftryk: Optimer din laboratorieplads. De Rotavapor™ R-80 har en brugergrænseflade, der kan roteres op til 90° , som giver dig mulighed for at placere R-80, som det passer dig bedst, samtidig med at du sikrer direkte adgang og kontrol over alle destillationsparametre.
- Reduceret energiforbrug: Designet af R-80, med sit mindre varmebad, minimerer varmespild og reducerer energiforbruget.
- Mest omkostningseffektive: Øg din præstation og tillid til et brand, der værdsætter ekspertise frem for alt.
- Vigtig integration: De Rotavapor™ R-80 og vores lige så fleksible Pure Essential Chromatography-systemer udgør en prisbillig, kompakt og robust duo.
- Intuitiv brugergrænseflade: Den centrale brugergrænseflade letter fordampningsprocessen takket være navigationskontrollen, som gør det muligt at justere alle parametre.
- Glat manuel løft: Det ergonomiske håndtag på den manuelle lift kan nemt tilgås fra forskellige retninger, hvilket sikrer en pålidelig og hurtig betjening uanset dit instruments position.
- Præcisions-udformet bekvemmelighed:
- Organiser og beskyt dit arbejdsområde med R-80's integrerede kabel- og rørholdere, hvilket skaber et mere ryddeligt og sikkert arbejdsmiljø.
- Det innovative Combi-Clip kolbe snaplås giver mulighed for hurtig, enhånds fastgørelse og afmontering af kolber, hvilket sparer dig tid og besvær.
- Den nye VS22 tætning er lavet af slidstærkt PTFE, som bidrager til dit systems levetid.
- Kabelløst bad: Det alsidige varmebad rummer kolbestørrelser på op til 1 L og er velegnet til applikationer, som et vandbad kan klare, takket være dets maksimale arbejdstemperatur på 95° C.
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 220/240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Hastighed | 10 til 330 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | Stuetemperatur til 95 °C |
| Inkluderer | Vacuum Pump V-180, Controller I-180 |
| Kondensator type | V Condenser |
| IP-vurdering | IP42 |
| Type | Rotationsfordampersystem |
| Model- | Rotavapor System R-80, V kondensator, inklusive vakuumpumpe V-180 og controller I-180, 29/32 |
| Standard konusled | 29/32 |