Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-80
Artikelnummer. 30000641 Shop alle Buchi produkter
Model-:
Rotavapor R-80, C Kondensator, 24/40, 230V
Rotavapor R-80, C Kondensator, 29/32.230V
Rotavapor R-80, V Kondensator, 24/40, 230V
Rotavapor R-80, V Kondensator, 29/32, 230V
Rotavapor System R-80, C Kondensator, inklusive vakuumpumpe V-180 og controller I-180, 24/40
Rotavapor System R-80, C Kondensator, inklusive vakuumpumpe V-80 og controller I-80, 24/40
Rotavapor System R-80, C Kondensator, inklusive vakuumpumpe V-80 og controller I-80, 29/32
Rotavapor System R-80, C Kondensor, inklusive vakuumpumpe V-180 og controller I-180, 29/32
Rotavapor System R-80, V kondensator, inklusive vakuumpumpe V-180 og controller I-180, 24/40
Rotavapor System R-80, V kondensator, inklusive vakuumpumpe V-180 og controller I-180, 29/32
Rotavapor System R-80, V kondensator, inklusive vakuumpumpe V-80 og controller I-80, 24/40
Rotavapor System R-80, V kondensator, inklusive vakuumpumpe V-80 og controller I-80, 29/32
Type:
Rotationsfordamper
Rotationsfordampersystem
Spænding:
220/240 V
Artikelnummer. 30000641
Brand: BUCHI 11SR0802V001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Økobevidst og kompakt fordampning. R-80 er den mest energieffektive og kompakte Rotavapor™ på markedet. R-80 er en økonomisk overkommelig og miljøvenlig løsning, der sikrer den mest effektive udnyttelse af laboratoriepladsen og samtidig opfylder BUCHIs høje kvalitetsstandarder.
  • Mindste fodaftryk: Optimer din laboratorieplads. De Rotavapor™ R-80 har en brugergrænseflade, der kan roteres op til 90° , som giver dig mulighed for at placere R-80, som det passer dig bedst, samtidig med at du sikrer direkte adgang og kontrol over alle destillationsparametre.
  • Reduceret energiforbrug: Designet af R-80, med sit mindre varmebad, minimerer varmespild og reducerer energiforbruget.
  • Mest omkostningseffektive: Øg din præstation og tillid til et brand, der værdsætter ekspertise frem for alt.
  • Vigtig integration: De Rotavapor™ R-80 og vores lige så fleksible Pure Essential Chromatography-systemer udgør en prisbillig, kompakt og robust duo.
  • Intuitiv brugergrænseflade: Den centrale brugergrænseflade letter fordampningsprocessen takket være navigationskontrollen, som gør det muligt at justere alle parametre.
  • Glat manuel løft: Det ergonomiske håndtag på den manuelle lift kan nemt tilgås fra forskellige retninger, hvilket sikrer en pålidelig og hurtig betjening uanset dit instruments position.
  • Præcisions-udformet bekvemmelighed:
    • Organiser og beskyt dit arbejdsområde med R-80's integrerede kabel- og rørholdere, hvilket skaber et mere ryddeligt og sikkert arbejdsmiljø.
    • Det innovative Combi-Clip kolbe snaplås giver mulighed for hurtig, enhånds fastgørelse og afmontering af kolber, hvilket sparer dig tid og besvær.
    • Den nye VS22 tætning er lavet af slidstærkt PTFE, som bidrager til dit systems levetid.
  • Kabelløst bad: Det alsidige varmebad rummer kolbestørrelser på op til 1 L og er velegnet til applikationer, som et vandbad kan klare, takket være dets maksimale arbejdstemperatur på 95° C.
Tekniske data
Spænding 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighed 10 til 330 rpm
Temperaturområde (metrisk) Stuetemperatur til 95 °C
Inkluderer Evaporator
Kondensator type V Condenser
IP-vurdering IP42
Type Rotationsfordamper
Model- Rotavapor R-80, V Kondensator, 24/40, 230V
Standard konusled 24/40