Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-300
Artikelnummer. 15415794 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15415794 5 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15415794 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11R300251V101
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Inkluderer varmebadekar B-305, som når op til 220 ° °C; og har en kapacitet på 5 liter. BUCHI Rotavapor™ , R-300 anvender et elektronisk løftesystem og leveres med standardsamling SJ 29/32, der også inkluderer en fordampningskolbe og dampkanal.
Modulært design giver mulighed for nem udvidelse af R-300 til et fuldt integreret system, hvor hver komponent er reguleret af en central grænseflade.
  • Lodret glassamling
  • Varmebadekar B-305 (20 - 220°C, 5 L)
  • Elektronisk løftesystem
  • Beskyttende belægning: Sikkerhedsplast + glasbelægning
  • Standardfuge SJ 29/32 inkluderer fordampningskolbe og dampkanal
  • Spænding 220 - 240 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vægt (metrisk) 13.5 kg
Spænding 100 til 240 V
Kapacitet (metrisk) 5 l
Hastighed 10 til 280 o/min
Temperaturområde (metrisk) 20 °C til 220 °C
Inkluderer Varmebadekar B-305
Watt 100 w
Dimensioner (L x B x H) 320 x 400 x 615 mm
IP-vurdering IP21
Vinkel 40°
Certificeringer CE/CSA
Type Roterende fordamper
Frekvens 50/60 Hz