Beskrivelse
- En kombination af bekvemmelighed og alsidighed i rotationsfordampning
- Modulært design gør det muligt at udvide R-300 til et fuldt integreret system
- Opvarmningsbad B-305 er kompatibelt med vand- eller olieopvarmningsvæsker
- Central grænseflade-kompatibilitet for individuelt at regulere hver komponent
- Brugervenlig betjening takket være ergonomiske elektroniske eller manuelle løftemuligheder
Vertikal reflukskondensator (med afspærringsventil)
- Til at kombinere refluksreaktion og destillation
- Forbindelse til damptemperatursensor
- Automatisk destillation med Interface I-300/I-300 Pro mulig
- Ikke kompatibel med skumsensor
Smart Destillations
- Muliggør automatiserede, uovervågede processer med optimerede systemparametre at finde sted
- Brugere kan programmere deres egne SOP'er ind i systemet og derefter fjernovervåge destillationsprocesserne
- BUCHI Cloud-tjenester maksimerer systemets oppetid betydeligt med smarte selvbetjeningsværktøjer og gratis opdateringer
Høj fleksibilitet
- Modulært design hjælper med at opfylde individuelle krav til roterende fordampning gennem høj systemfleksibilitet
- Et bredt udvalg af systemtilbehør, glasvarer og mobilovervågningsmuligheder er tilgængelige
- Brugerne kan tilpasse deres specifikke destillationsproces, så den passer til enhver ønsket anvendelse
- Syv forskellige glassamlinger, der er kompatible med forskellige opløsningsmidler og prøveegenskaber
Maksimal bekvemmelighed
- R-300 kan nemt betjenes med funktioner som ét-tryk interface-kommandoer og hurtig håndtering af kolbe med Combi-Clip
- Combi-Clip Med snap lock-mekanismen muliggør det enhåndsforbindelse af fordampningskolber
- Muligheder for manuelt at justere systemparametre med intuitivt placerede knapper
- Øjeblikkelig justering af opvarmningstemperatur og rotationshastighed i tilfælde af en akut eller uventet hændelse
- Eksklusiv mulighed for at personliggøre glasvarer med et specialtilpasset permanent tryk
Tekniske data
Tekniske data
| Vægt (metrisk) | 13.5 kg |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Hastighed | 10 til 280 o/min |
| Temperaturområde (metrisk) | 20 °C til 220 °C |
| Til brug med (applikation) | Roterende fordampning |
| Kølende overflade | 1500 cm 2 |
| Materiale (coating) | P+G-sikkerhedsbelægning |
| Inkluderer | B-305 Varmebadekar, Woulff Flaske |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 220 °C |
| Vis mere |