Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-300 med lodret glassamling, elektronisk lift
Artikelnummer. 15591130 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Materiale (coating):
P+G-sikkerhedsbelægning
Inkluderer:
B-301 Varmebad
B-301 Varmebad, Woulff Flaske
B-301 varmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle og VacuBox
B-301 varmebad, I-300 Pro Interface, ventilenhed og VacuBox
B-301 varmebad, I-300 interface, ventilenhed og VacuBox
B-305 varmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle og VacuBox
B-305 varmebad, I-300 Pro-grænseflade, ventilenhed og VacuBox
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (coating) Inkluderer unitSize
15591130 P+G-sikkerhedsbelægning B-301 varmebad, I-300 interface, ventilenhed og VacuBox Hver
15425865 P+G-sikkerhedsbelægning B-301 Varmebad Hver
15561130 P+G-sikkerhedsbelægning B-301 Varmebad, Woulff Flaske Hver
15501140 P+G-sikkerhedsbelægning B-301 varmebad, I-300 Pro Interface, ventilenhed og VacuBox Hver
15581130 P+G-sikkerhedsbelægning B-301 varmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle og VacuBox Hver
15521240 P+G-sikkerhedsbelægning B-305 varmebad, I-300 Pro-grænseflade, ventilenhed og VacuBox Hver
15501240 P+G-sikkerhedsbelægning B-305 varmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle og VacuBox Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15591130 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11R300211V141
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
De Rotavapor R-300 opfylder de højeste forventninger til bekvemmelighed og alsidighed inden for rotationsfordampning. Et modulært design gør det muligt at udvide R-300 til et fuldt integreret system, med en central grænseflade, der regulerer hver komponent.
  • En kombination af bekvemmelighed og alsidighed i rotationsfordampning
  • Modulært design gør det muligt at udvide R-300 til et fuldt integreret system
  • Varmebad B-305 kan bruges med enten vand- eller oliefyringsvæske
  • Central grænsefladekompatibilitet til individuelt regulering af hver komponent
  • Brugervenlig betjening takket være ergonomiske elektroniske eller manuelle løftemuligheder
Vertikal kondensator
  • Den mest almindelige kondensator til standardapplikationer
  • Tilslutning for damptemperaturføler
  • Automatisk destillation med Interface I-300/ I-300 Pro mulig
  • Kompatibel med skumsensorer
Smarte destillationer
  • Gør det muligt for automatiserede, uovervågede processer med optimerede systemparametre at finde sted
  • Brugere kan programmere deres egne SOP'er ind i systemet og derefter fjernovervåge destillationsprocesser
  • BUCHI Cloud Services maksimerer systemets oppetid væsentligt med smarte selvbetjeningsværktøjer og gratis opdateringer
Høj fleksibilitet
  • Modulært design hjælper med at opfylde individuelle krav til rotationsfordampning gennem systemfleksibilitet på højt niveau
  • En bred vifte af systemtilbehør, glasvarer og mobile overvågningsmuligheder er tilgængelige
  • Brugere er i stand til at tilpasse deres specifikke destillationsproces, så de passer til enhver ønsket anvendelse
  • Syv forskellige glassamlinger, der er kompatible med forskellige opløsningsmidler og prøveegenskaber
Maksimal bekvemmelighed
  • R-300 kan nemt betjenes med funktioner såsom one-touch interface kommandoer og hurtig kolbehåndtering med Combi-Clip
  • Combi-Clip med snaplåsmekanisme tillader enhåndsforbindelse af fordampningskolber
  • Muligheder for manuelt at justere systemparametre med intuitivt placerede knapper
  • Øjeblikkelig justering af varmetemperatur og rotationshastighed i tilfælde af en akut eller uventet hændelse
  • Eksklusiv mulighed for at personliggøre glasvarer med et tilpasset permanent print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vægt (metrisk) 13.5 kg
Spænding 100 til 240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighed 10 til 280 o/min
Temperaturområde (metrisk) 20°C to 220°C
Til brug med (applikation) Roterende fordampning
Kølende overflade 1500 cm 2
Materiale (coating) P+G-sikkerhedsbelægning
Inkluderer B-301 varmebad, I-300 interface, ventilenhed og VacuBox
Maks. Temperatur (metrisk) 95 °C
Watt 100 W
Glasvaresamlingstype Vertikal
IP-vurdering IP 21
Varmekapacitet (metrisk) 2.3 L
Vinkel 10° til 50°
Certificeringer CE/CSA godkendt
Type Rotationsfordamper
Frekvens 50/60 Hz
Model- Rotavapor R-300
Standard konusled 29/32