Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-300 med lodret glassamling, elektronisk lift
Artikelnummer. 15521240 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Materiale (coating):
P+G-sikkerhedsbelægning
Inkluderer:
B-301 Varmebad
B-301 Varmebad, Woulff Flaske
B-301 varmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle og VacuBox
B-301 varmebad, I-300 Pro Interface, ventilenhed og VacuBox
B-301 varmebad, I-300 interface, ventilenhed og VacuBox
B-305 varmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle og VacuBox
B-305 varmebad, I-300 Pro-grænseflade, ventilenhed og VacuBox
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (coating) Inkluderer Pakningsstørrelse
15521240 P+G-sikkerhedsbelægning B-305 varmebad, I-300 Pro-grænseflade, ventilenhed og VacuBox Hver
15425865 P+G-sikkerhedsbelægning B-301 Varmebad Hver
15561130 P+G-sikkerhedsbelægning B-301 Varmebad, Woulff Flaske Hver
15591130 P+G-sikkerhedsbelægning B-301 varmebad, I-300 interface, ventilenhed og VacuBox Hver
15501140 P+G-sikkerhedsbelægning B-301 varmebad, I-300 Pro Interface, ventilenhed og VacuBox Hver
15581130 P+G-sikkerhedsbelægning B-301 varmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle og VacuBox Hver
15501240 P+G-sikkerhedsbelægning B-305 varmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle og VacuBox Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15521240 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11R300251V151
Forventet forsendelse: 14-12-2026
De Rotavapor R-300 opfylder de højeste forventninger til bekvemmelighed og alsidighed inden for rotationsfordampning. Et modulært design gør det muligt at udvide R-300 til et fuldt integreret system, med en central grænseflade, der regulerer hver komponent.
  • En kombination af bekvemmelighed og alsidighed i rotationsfordampning
  • Modulært design gør det muligt at udvide R-300 til et fuldt integreret system
  • Varmebad B-305 kan bruges med enten vand- eller olieopvarmningsvæske
  • Central grænseflade-kompatibilitet for individuelt at regulere hver komponent
  • Brugervenlig betjening takket være ergonomiske elektroniske eller manuelle løftemuligheder
Vertikal kondensator
  • Den mest almindelige kondensator til standardapplikationer
  • Forbindelse til damptemperatursensor
  • Automatisk destillation med Interface I-300/I-300 Pro mulig
  • Kompatibel med skumsensorer
Smart Destillations
  • Muliggør automatiserede, uovervågede processer med optimerede systemparametre at finde sted
  • Brugere kan programmere deres egne SOP'er ind i systemet og derefter fjernovervåge destillationsprocesserne
  • BUCHI Cloud-tjenester maksimerer systemets oppetid betydeligt med smarte selvbetjeningsværktøjer og gratis opdateringer
Høj fleksibilitet
  • Modulært design hjælper med at opfylde individuelle krav til roterende fordampning gennem høj systemfleksibilitet
  • Et bredt udvalg af systemtilbehør, glasvarer og mobilovervågningsmuligheder er tilgængelige
  • Brugerne kan tilpasse deres specifikke destillationsproces, så den passer til enhver ønsket anvendelse
  • Syv forskellige glassamlinger, der er kompatible med forskellige opløsningsmidler og prøveegenskaber
Maksimal bekvemmelighed
  • R-300 kan nemt betjenes med funktioner som ét-tryk interface-kommandoer og hurtig håndtering af kolbe med Combi-Clip
  • Combi-Clip Med snap lock-mekanismen muliggør det enhåndsforbindelse af fordampningskolber
  • Muligheder for manuelt at justere systemparametre med intuitivt placerede knapper
  • Øjeblikkelig justering af opvarmningstemperatur og rotationshastighed i tilfælde af en akut eller uventet hændelse
  • Eksklusiv mulighed for at personliggøre glasvarer med et specialtilpasset permanent tryk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vægt (metrisk) 13.5 kg
Spænding 100 til 240 V
Kapacitet (metrisk) 5 L
Hastighed 10 til 280 o/min
Temperaturområde (metrisk) 20 °C til 220 °C
Til brug med (applikation) Roterende fordampning
Kølende overflade 1500 cm 2
Materiale (coating) P+G-sikkerhedsbelægning
Inkluderer B-305 varmebad, I-300 Pro-grænseflade, ventilenhed og VacuBox
Maks. Temperatur (metrisk) 220 °C
Watt 100 W
Glasvaresamlingstype Vertikal
IP-vurdering IP21
Varmekapacitet (metrisk) 5.5 L
Vinkel 10° til 50°
Certificeringer CE/CSA godkendt
Type Rotationsfordamper
Frekvens 50/60 Hz
Model- Rotavapor R-300
Standard konusled 29/32