Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-300 Rotationsfordamper, elektrisk lift
Artikelnummer. 15551120 Shop alle Buchi produkter
Model-:
11R300211S101
11R300251S101
11R300251S141
11R300251V111
11R300251V141
Inkluderer:
Elektronisk elevator, B-301 varmebad; SJ 29/32; Lodret tilbagesvalingsglassamling med modtagekolbe; P+G belægning
Elektronisk elevator, B-305 varmebad; SJ 29/32; Lodret glassamling med modtagekolbe; P+G belægning; I-300 Interface med ventilenhed og VacuBox
Elektronisk elevator, B-305 varmebad; SJ 29/32; Lodret glassamling med modtagekolbe; P+G belægning; med Woulff flaske
Elektronisk elevator, B-305 varmebad; SJ 29/32; Lodret tilbagesvalingsglassamling med modtagekolbe; P+G belægning;
Elektronisk elevator, B-305 varmebad; SJ 29/32; Lodret tilbagesvalingsglassamling med modtagekolbe; P+G belægning; I-300 Interface med ventilenhed og VacuBox
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15551120
Brand: BUCHI 11R300211S101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har et modulært design for nem udvidelse af R-300 til et fuldt integreret system, hvor en central grænseflade regulerer hver komponent. Rotavapor R-300 Rotationsfordamper opfylder de højeste forventninger til bekvemmelighed og alsidighed til rotationsfordampningsapplikationer.
  • Komfortabel fjernelse af kolbe og dampkanal takket være nem at bruge Combi-Clip
  • Brugervenlig betjening på grund af ergonomisk elektrisk eller manuel løft
  • Øjeblikkelig justering af varmetemperatur og rotationshastighed med intuitivt placerede betjeningsknapper
  • Nemt stik& play-udvidelse til et fuldt integreret system inklusive en central grænseflade, vakuumpumpe og recirkulerende køler efter dine behov
  • Vælg mellem 5L højtemperatur og 1L hurtigvarmebad
  • Bredt udvalg af fordelagtigt tilbehør tilgængeligt: Syv forskellige glassamlinger, sikkerhedsskjold, låg til varmebad, automatisk destillation og automatisk skumdetektion
  • Præcis betjeningsstyring med integreret digital visning af varmetemperatur, rotationshastighed og løfteposition
  • Sporbarhed af alle procesparametre inklusive dataregistrering og kortlægning med den valgfri Interface I-300 Pro
  • Øjeblikkelig alarm med push-meddelelse på mobile enheder i tilfælde af procesafvigelse (kun med Interface I-300 / I-300 Pro)
Tekniske data
Vægt (metrisk) 13.5 kg
Spænding 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 3 kg
Hastighed 10 til 280 o/min
Temperaturområde (metrisk) 20°C to 220°C
Materiale (coating) P+G-sikkerhedsbelægning
Inkluderer Elektronisk elevator, B-301 varmebad; SJ 29/32; Lodret tilbagesvalingsglassamling med modtagekolbe; P+G belægning
Glasvaresamlingstype Lodret tilbagesvalingsglassamling med modtagekolbe
Dimensioner (L x B x H) 429 x 606 x 717 mm
IP-vurdering IP 21
Vinkel 10 til 50°
Certificeringer CE; CSA
Type Rotationsfordamper
Frekvens 50/60 Hz
Model- 11R300211S101
Standard konusled SJ 29/32