Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-300 Rotationsfordamper, elektrisk lift
Shop alle Buchi produkter
Model-:
11R300211S101
11R300251S101
11R300251S141
11R300251V111
11R300251V141
Inkluderer:
Elektronisk elevator, B-301 varmebad; SJ 29/32; Lodret tilbagesvalingsglassamling med modtagekolbe; P+G belægning
Elektronisk elevator, B-305 varmebad; SJ 29/32; Lodret glassamling med modtagekolbe; P+G belægning; I-300 Interface med ventilenhed og VacuBox
Elektronisk elevator, B-305 varmebad; SJ 29/32; Lodret glassamling med modtagekolbe; P+G belægning; med Woulff flaske
Elektronisk elevator, B-305 varmebad; SJ 29/32; Lodret tilbagesvalingsglassamling med modtagekolbe; P+G belægning;
Elektronisk elevator, B-305 varmebad; SJ 29/32; Lodret tilbagesvalingsglassamling med modtagekolbe; P+G belægning; I-300 Interface med ventilenhed og VacuBox
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Komfortabel fjernelse af kolbe og dampkanal takket være nem at bruge Combi-Clip
- Brugervenlig betjening på grund af ergonomisk elektrisk eller manuel løft
- Øjeblikkelig justering af varmetemperatur og rotationshastighed med intuitivt placerede betjeningsknapper
- Nemt stik& play-udvidelse til et fuldt integreret system inklusive en central grænseflade, vakuumpumpe og recirkulerende køler efter dine behov
- Vælg mellem 5L højtemperatur og 1L hurtigvarmebad
- Bredt udvalg af fordelagtigt tilbehør tilgængeligt: Syv forskellige glassamlinger, sikkerhedsskjold, låg til varmebad, automatisk destillation og automatisk skumdetektion
- Præcis betjeningsstyring med integreret digital visning af varmetemperatur, rotationshastighed og løfteposition
- Sporbarhed af alle procesparametre inklusive dataregistrering og kortlægning med den valgfri Interface I-300 Pro
- Øjeblikkelig alarm med push-meddelelse på mobile enheder i tilfælde af procesafvigelse (kun med Interface I-300 / I-300 Pro)
Tekniske data
Tekniske data
| Vægt (metrisk) | 13.5 kg |
| Spænding | 220/240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 3 kg |
| Hastighed | 10 til 280 o/min |
| Temperaturområde (metrisk) | 20°C to 220°C |
| Materiale (coating) | P+G-sikkerhedsbelægning |
| Inkluderer | Elektronisk elevator, B-305 varmebad; SJ 29/32; Lodret tilbagesvalingsglassamling med modtagekolbe; P+G belægning; I-300 Interface med ventilenhed og VacuBox |
| Glasvaresamlingstype | Lodret tilbagesvalingsglassamling med modtagekolbe |
| Dimensioner (L x B x H) | 429 x 606 x 717 mm |
| IP-vurdering | IP 21 |
| Vis mere |