Beskrivelse
- Behagelig fjernelse af flaske og dampkanaler takket være nem brug Combi-Clip
- Brugervenlig betjening takket være ergonomisk elektrisk eller manuel løft
- Øjeblikkelig justering af opvarmningstemperatur og rotationshastighed med intuitivt placerede betjeningsknapper
- Nem plug-and-play-udvidelse til et fuldt integreret system inklusive central grænseflade, vakuumpumpe og recirkulerende køler efter dine behov
- Valg mellem 5 L højtemperaturbad og 1 L hurtigopvarmende bad
- Bredt udvalg af nyttige tilbehør tilgængeligt: Syv forskellige glassamlinger, sikkerhedsskjold, låg til opvarmningsbad, automatisk destillation og automatisk skumdetektion
- Præcis betjeningskontrol med integreret digital visning af opvarmningstemperatur, rotationshastighed og løfteposition
- Sporbarhed af alle procesparametre, inklusive dataregistrering og kortlægning med den valgfrie Interface I-300 Pro
- Øjeblikkelig advarsel med push-notifikation på mobile enheder i tilfælde af procesafvigelse (kun med Interface I-300/I-300 Pro)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Hastighed | 10 til 280 o/min |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 220 °C |
| Type | Roterende fordamper |
| Standard konusled | SJ29/32 |