Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-300 Heating Bath
Artikelnummer. 15580590 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
5 l
Inkluderer:
Bundplade
Spænding:
110 V
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Spænding unitSize
15580590 5 l Bundplade 230 V Hver
15550590 1 l - 230 V Hver
15560590 1 l Bundplade 230 V Hver
15570590 5 l - 230 V Hver
15797092 5 l Bundplade 110 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15580590 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11B305101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rotavapor heating bath for up to 5 L evaporating flasks and temperatures up to 220°C
  • Efficient and quick heating
  • Use with water up to 95°C
  • Use with oil for temperatures up to 220°C (B-305, 5 L bath only)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Type Heating Circulation Bath
Inkluderer Bundplade
Spænding 230 V