Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-300 Heating Bath
Artikelnummer. 15550590 Shop alle Buchi produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
5 L
Spænding:
110 V
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Inkluderer:
Base Plate
Artikelnummer. 15550590
Brand: BUCHI 11B301001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rotavapor heating bath for up to 5 L evaporating flasks and temperatures up to 220°C
  • Efficient and quick heating
  • Use with water up to 95°C
  • Use with oil for temperatures up to 220°C (B-305, 5 L bath only)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Type Heating Circulation Bath
Spænding 230 V