Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-300 Heating Bath
Shop alle Buchi produkter
Kapacitet (metrisk):
1 L
5 L
Spænding:
110 V
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Inkluderer:
Base Plate
Beskrivelse
- Efficient and quick heating
- Use with water up to 95°C
- Use with oil for temperatures up to 220°C (B-305, 5 L bath only)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Type | Heating Circulation Bath |
| Spænding | 230 V |