Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-300 med koldfælde, elektronisk lift
Shop alle Buchi produkter
Materiale (coating):
P+G-sikkerhedsbelægning
Sikkerhedsbelægning (P+G)
Inkluderer:
B-301 Varmebad
B-301 Varmebad, I-300 Interface, Woulff Bottle og VacuBox
B-301 Varmebad, I-300 Pro-grænseflade, ventilenhed, VacuBox
B-301 Varmebad, Woulff Flaske
B-301 varmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle og VacuBox
B-301 varmebad, I-300 interface, ventilenhed og VacuBox
B-305 Varmebad
B-305 Varmebad, I-300 Interface, Woulff-flaske, VacuBox
B-305 Varmebadekar, Woulff Flaske
B-305 varmebad, I-300 Pro Interface, Woulff Bottle og VacuBox
B-305 varmebad, I-300 Pro-grænseflade, ventilenhed og VacuBox
B-305 varmebad, I-300 interface, ventilenhed og VacuBox
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- En kombination af bekvemmelighed og alsidighed i rotationsfordampning
- Modulært design gør det muligt at udvide R-300 til et fuldt integreret system
- Varmebad B-305 kan bruges med enten vand- eller oliefyringsvæske
- Central grænsefladekompatibilitet til individuelt regulering af hver komponent
- Brugervenlig betjening takket være ergonomiske elektroniske eller manuelle løftemuligheder
Cold Trap (tøris) kondensator
- Til destillation af opløsningsmidler med lavt kogepunkt
- Maksimal kondensering af dampe
- Der skal ikke kølevand til, men altså tøris eller is
- Kompatibel med skumsensor
Smarte destillationer
- Gør det muligt for automatiserede, uovervågede processer med optimerede systemparametre at finde sted
- Brugere kan programmere deres egne SOP'er ind i systemet og derefter fjernovervåge destillationsprocesser
- BUCHI Cloud Services maksimerer systemets oppetid væsentligt med smarte selvbetjeningsværktøjer og gratis opdateringer
Høj fleksibilitet
- Modulært design hjælper med at opfylde individuelle krav til rotationsfordampning gennem systemfleksibilitet på højt niveau
- En bred vifte af systemtilbehør, glasvarer og mobile overvågningsmuligheder er tilgængelige
- Brugere er i stand til at tilpasse deres specifikke destillationsproces, så de passer til enhver ønsket anvendelse
- Syv forskellige glassamlinger, der er kompatible med forskellige opløsningsmidler og prøveegenskaber
Maksimal bekvemmelighed
- R-300 kan nemt betjenes med funktioner såsom one-touch interface kommandoer og hurtig kolbehåndtering med Combi-Clip
- Combi-Clip med snaplåsmekanisme tillader enhåndsforbindelse af fordampningskolber
- Muligheder for manuelt at justere systemparametre med intuitivt placerede knapper
- Øjeblikkelig justering af varmetemperatur og rotationshastighed i tilfælde af en akut eller uventet hændelse
- Eksklusiv mulighed for at personliggøre glasvarer med et tilpasset permanent print
Tekniske data
Tekniske data
| Vægt (metrisk) | 13.5 kg |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Hastighed | 10 til 280 o/min |
| Temperaturområde (metrisk) | 20°C to 220°C |
| Til brug med (applikation) | Roterende fordampning |
| Kølende overflade | 500 cm 2 |
| Materiale (coating) | P+G-sikkerhedsbelægning |
| Inkluderer | B-305 varmebad, I-300 interface, ventilenhed og VacuBox |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 220 °C |
| Vis mere |