Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-300
Artikelnummer. p-7221858 Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
Varmebad B-301 (20 til 95 °C vand), Maks. kolbestørrelse: 1 L
Varmebad B-305 (20 til 220 °C vand), Maks. kolbestørrelse: 5 L
Materiale (coating):
Sikkerhedsbelægning (P+G)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15571130
Brand: BUCHI 11R300211V121
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Praktisk og effektiv rotationsfordampning
  • Central grænseflade regulerer hver komponent
  • Modulært design
  • Alsidig
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Hastighed 180 rpm
Temperaturområde (metrisk) 20°C to 220°C
Materiale (coating) Sikkerhedsbelægning (P+G)
Inkluderer Varmebad B-301 (20 til 95 °C vand), Maks. kolbestørrelse: 1 L
Maks. Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur 220 °C
Kompatibel kolbetype Max flask size: 1 L
Type Rotary Evaporator