Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-300
Artikelnummer. 15591230 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Inkluderer:
Varmebad B-301 (20 til 95 °C vand), Maks. kolbestørrelse: 1 L
Varmebad B-305 (20 til 220 °C vand), Maks. kolbestørrelse: 5 L
Materiale (coating):
Sikkerhedsbelægning (P+G)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Materiale (coating) Pakningsstørrelse
15591230 Varmebad B-305 (20 til 220 °C vand), Maks. kolbestørrelse: 5 L Sikkerhedsbelægning (P+G) Hver
15571130 Varmebad B-301 (20 til 95 °C vand), Maks. kolbestørrelse: 1 L Sikkerhedsbelægning (P+G) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15591230 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11R300251V121
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Praktisk og effektiv rotationsfordampning
  • Central grænseflade regulerer hver komponent
  • Modulært design
  • Alsidig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Hastighed 180 rpm
Temperaturområde (metrisk) 20 °C til 220 °C
Materiale (coating) Sikkerhedsbelægning (P+G)
Inkluderer Varmebad B-305 (20 til 220 °C vand), Maks. kolbestørrelse: 5 L
Maks. Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur 220 °C
Kompatibel kolbetype Maksimal flaskestørrelse: 5 L
Type Roterende fordamper