Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-300
Shop alle Buchi produkter
Inkluderer:
Varmebad B-301 (20 til 95 °C vand), Maks. kolbestørrelse: 1 L
Varmebad B-305 (20 til 220 °C vand), Maks. kolbestørrelse: 5 L
Materiale (coating):
Sikkerhedsbelægning (P+G)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Central grænseflade regulerer hver komponent
- Modulært design
- Alsidig
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Hastighed | 180 rpm |
| Temperaturområde (metrisk) | 20°C to 220°C |
| Materiale (coating) | Sikkerhedsbelægning (P+G) |
| Inkluderer | Varmebad B-301 (20 til 95 °C vand), Maks. kolbestørrelse: 1 L |
| Maks. Temperatur (metrisk) | Omgivelsestemperatur 220 °C |
| Kompatibel kolbetype | Max flask size: 1 L |
| Type | Rotary Evaporator |