Beskrivelse
- Elektronisk lift med automatisk løft af strømafbrydelse
- Fire sikkerhedsbelagte kondensatormuligheder
- 3 L flaske med batteri og batteri med batteri
- Fleksibel placering i røghætten
- IP42 sprøjtesikring
- ECO-tilstand mulighed for at lukke ned efter inaktivitet
- Let at installere og vedligeholde
- Systemerne omfatter en vakuumregulator og en næsten lydløs, kemisk resistent vakuumpumpe
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 220/240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Hastighed | 10 til 330 omdrejninger i minuttet |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende temperatur til 95 °C |
| Vakuum type | Ingen |
| Kondensator type | Vertikal spole |
| IP-vurdering | IP42 |
| Controller type | Ingen |
| Certificeringer | UL/CSA, CE, CB |
| Type | Roterende fordamper |
| Vis mere |