Få mere at vide
BUCHI Rotavapor™ R-180 Roterende Fordamper
Artikelnummer. 31525891 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Kondensator type:
Cold Trap
Vertikal spole
Controller type:
I-180
Ingen
Standard konusled:
24/40
29/32
Vakuum type:
Ingen
V-180
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kondensator type Controller type Standard konusled Vakuum type
31525891 Vertikal spole I-180 29/32 V-180
31525896 Cold Trap Ingen 29/32 Ingen
31525897 Cold Trap I-180 29/32 V-180
31525894 Vertikal spole Ingen 29/32 Ingen
31525890 Cold Trap Ingen 24/40 Ingen
31525893 Cold Trap I-180 24/40 V-180
31525895 Vertikal spole Ingen 24/40 Ingen
31525892 Vertikal spole I-180 24/40 V-180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31525891 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11SR18011V101
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Rotavapor™ R-180 er et pålideligt og effektivt system til daglig fordampning med digitale kontroller, en fordampningsflaske op til 3 L og et ledningsløst bad. Et drejebart display og et ergonomisk elektronisk løftehåndtag gør det muligt at placere R180 fra 0-90° for at spare plads i dit laboratorium.
  • Elektronisk lift med automatisk løft af strømafbrydelse
  • Fire sikkerhedsbelagte kondensatormuligheder
  • 3 L flaske med batteri og batteri med batteri
  • Fleksibel placering i røghætten
  • IP42 sprøjtesikring
  • ECO-tilstand mulighed for at lukke ned efter inaktivitet
  • Let at installere og vedligeholde
  • Systemerne omfatter en vakuumregulator og en næsten lydløs, kemisk resistent vakuumpumpe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Spænding 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 3 L
Hastighed 10 til 330 omdrejninger i minuttet
Temperaturområde (metrisk) Omgivende temperatur til 95 °C
Vakuum type V-180
Kondensator type Vertikal spole
IP-vurdering IP42
Controller type I-180
Certificeringer UL/CSA, CE, CB
Type Rotationsfordampersystem
Standard konusled 29/32