Få mere at vide
BUCHI Rotavapor R-100-rotationsfordamper
Artikelnummer. 15324916 Shop alle Buchi produkter
Kondensator type:
Tøriskondensator
Vertikal
Materiale (coating):
P+G-sikkerhedsbelægning
Ubelagt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15324916
Brand: BUCHI 11100C101
Opfyld de væsentlige behov for klassiske laboratorieapplikationer med denne rotationsfordamper. BUCHI Rotavapor R-100-rotationsfordampere kan have en manuelt justerbar rotationshastighed på 20 til 280 o/min og er udstyret med en løftestang til manuel løft af fordampningskolben.
  • Effektiv Rotavapor til begrænsede budgetter
  • Grundlæggende design opfylder væsentlige behov for fordampning
  • Høj levetid takket være materiale af høj kvalitet
  • Pålidelig drift på grund af robust design
  • Hurtig og ergonomisk betjening med smidig manuel løftemekanisme
  • Nem håndtering af kolber og fjernelse af dampkanaler takket være den multifunktionelle Combi-Clip
  • Nem betjening ved at integrere grænseflade, vakuumpumpe og recirkulationskøler
  • Kan udvides med et bredt udvalg af tilbehør og forskellige glassamlinger
  • Fleksibilitet til at bruge det uafhængige varmebad til yderligere applikationer
  • Inkluderer: Udvalgt kondensator, 1 l modtager- og fordampningskolber, dampkanal
  • Alt tilbehør er inkluderet, så du kan bruge det direkte fra kassen
Tekniske data
Dybde (metrisk) 502 mm
Højde (metrisk) 898 mm
Spænding 220/240 V
Bredde (metrisk) 617 mm
Kapacitet (metrisk) 3 kg
Hastighed 20 til 280 rpm
Temperaturområde (metrisk) 20°C to 95°C
Vise Digital
Til brug med (applikation) General laboratory evaporation
Kølende overflade 500 cm 2
Materiale (coating) Ubelagt
Inkluderer Heating Bath B-100, Power cable, Set of required cooling and vacuum tubing, list of solvents, 1L receiving and evaporating flasks, vacuum seal, vapor duct, condenser
Watt 30 w, connected to Heating Bath B-100
Kondensator type Tøriskondensator
Glasvaresamlingstype Cold trap
Temperatur nøjagtighed ±2°C
Vinkel 0 to 35° (Adjustable)
Certificeringer CE
Type Rotary Evaporator
Model- 11100C101
Standard konusled SJ 29/32