Få mere at vide
Buchi™ Rotavapor R-100 Evaporator
Shop alle Buchi produkter
Kompatibel kolbetype:
50 til 4000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Manually adjustable rotation speed of 20 to 280 rpm
- Action jack lift for manual lifting of the evaporating flask
- Includes
- Condenser
- 1L receiving and evaporating flasks
- Vapor duct
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (metrisk) | 502 mm with condenser and heating bath, 502 mm without |
| Højde (metrisk) | 898 mm with heating bath and condenser, 626 mm without |
| Vægt (metrisk) | 18 to 19 kg |
| Spænding | 220/240 V or 100/120 V |
| Bredde (metrisk) | 617 mm with heating bath and condenser, 480 mm without |
| Inkluderer | Condenser, 1L receiving and evaporating flasks, and vapor duct |
| Watt | 30 w |
| Elektriske krav | 24 V 30 w (connected to heating bath) |
| Glasvaresamlingstype | Vertical |
| Kompatibel kolbetype | 50 til 4000 ml |
| Vis mere |